Läs mer
1,3-Dicyanobenzene, 98%
Produktkod. 10134370 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10134370 5 g Glasflaska 5g
10742971 250 g Plastflaska 250g
10656562 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10134370 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 163660050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 626-17-5 | C8H4N2 | 128.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-17-5
Molekylformel C8H4N2
Molekylvikt (g/mol) 128.13
MDL-nummer MFCD00001795
InChI-nyckel LAQPNDIUHRHNCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym isophthalonitrile, 1,3-dicyanobenzene, isophthalodinitrile, 1,3-benzenedicarbonitrile, m-dicyanobenzene, 3-cyanobenzonitrile, m-benzenedinitrile, isoftalodinitril, 1,3-benzodinitrile, m-phthalodinitrile
PubChem CID 12276
ChEBI CHEBI:38218
IUPAC-namn bensen-1,3-dikarbonitril
LEDER N#CC1=CC(=CC=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Dicyanobenzene
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 161°C to 165°C
Färg Tan till vitt
Kokpunkt 288°C
Flampunkt >150°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H4(CN)2
Kvantitet 5 g
Beilstein 09, 836
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.7g/l (20°C). Other solubilities: 100g/l in acetone (20°C),insoluble in ether,acetone,hot ligroin,very soluble in alcohol,benzene and chloroform
Formel vikt 128.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Dicyanobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.