Läs mer
1,3-Dicyklohexylbenzimidazoliumklorid, 95 %
Produktkod. 11916661 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11916661 500 mg 500mg
11906661 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11916661 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435095000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Lägg i varukorgen
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 1034449-15-4 | C19H27ClN2 | 318,89 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1034449-15-4
Molekylformel C19H27ClN2
Molekylvikt (g/mol) 318.89
MDL-nummer MFCD08705248
InChI-nyckel JACUDTKAZHCIPU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,3-dicyclohexylbenzimidazolium chloride, 1,3-dicyclohexyl-1??,3-benzodiazol-1-ylium chloride, 1,3-dicyclohexyl-1h-benzimidazol-3-ium chloride, 1,3-dicyclohexyl-1h-benzo d imidazol-3-ium chloride, 1,3-dicyclohexyl-2h-1,3-benzodiazol-2-ylium chloride
PubChem CID 16218267
LEDER [Cl-].C1CCC(CC1)N1C=[N+](C2CCCCC2)C2=CC=CC=C12
Specifica
Kemiskt namn eller material 1, 3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 209,9 °C till 211,1 °C
Färg Tan till vitt
Elementaranalys 67,30 till 75,90 % C, 8,25 till 9,31 % N
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 mg
IUPAC-namn 1,3-dicyklohexylbensimidazol-3-ium;klorid
Formel vikt 318.89
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Consigli di prudenza
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.