Läs mer
1,3-Dicyklohexylimidazoliumtetrafluoroborat, 97 %
Produktkod. 15457677
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15457677 5 g 5g
15447677 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15457677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H36633.06
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 286014-38-8 | C15H25BF4N2 | 320,18 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 286014-38-8
Molekylformel C15H25BF4N2
Molekylvikt (g/mol) 320.18
MDL-nummer MFCD04973310
InChI-nyckel CQHXJIHJFMBBQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dicyclohexyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-bis cyclohexyl imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-1??-imidazol-1-ylium tetrafluoroborate, acmc-1cq4s, 1,3-dicyclohexylimidazoliumtetrafluoroboratesalt, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate salt
PubChem CID 16218169
IUPAC-namn 1,3-dicyclohexyl-3H-1λ⁵-imidazol-1-ylium; tetrafluoroboranuide
LEDER F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)N1C=C[N+](=C1)C1CCCCC1
Specifications
Kemiskt namn eller material 1,3-Dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate
Smältpunkt 173 °C till 177 °C
Färg Brun till vit
Kvantitet 5 g
Formel vikt 320.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
RUO– Endast forskningsanvändning