Läs mer
1,3-Diethoxy-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Diethoxy-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H22O3Si2/c1-7-9-12(3,4)11-13(5,6)10-8-2/h7-8H2,1-6H3 |
| Formel vikt | 222.111 |