Läs mer
1,3-Diethoxybenzene, 95%
Produktkod. 11493744
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493744 50 g 50g
11483744 10 g 10g
11403754 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493744 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11338.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2049-73-2 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2049-73-2
Molekylformel C10H14O2
Molekylvikt (g/mol) 166.22
MDL-nummer MFCD00015145
InChI-nyckel MKGFYMKFBCWNCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-diethoxybenzene, benzene, 1,3-diethoxy, resorcinol diethyl ether, resorcindiathylather, benzene,3-diethoxy, acmc-1cdp4, benzene, 1,3-diethoxy-9ci
PubChem CID 74899
IUPAC-namn 1,3-dietoxibensen
LEDER CCOC1=CC(=CC=C1)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Diethoxybenzene
Smältpunkt 11°C to 12°C
Densitet 1.01
Kokpunkt 234°C to 236°C
Brytningsindex 1.5095
Kvantitet 50 g
Beilstein 2517730
Formel vikt 166.22
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.