Läs mer
1,3-dietyl-1,3-difenylurea, TRC
Produktkod. 17973615
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17973615 1 g
17930805 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17973615 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4728801G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85-98-3
Molekylformel C17 H20 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 268.35
Synonym N,N'-Diethyl-N,N'-diphenylurea, Centralite 1, 1,3-Diethyl-1,3-diphenylurea, Carbamite, Centralite, Centralite I, Ethyl Centralite, N,N'-Diethyl-N,N'-diphenylurea, N,N'-Diethylcarbanilide, NSC 28779, NSC 44038, sym-Diethyldiphenylurea;
IUPAC-namn 1,3-dietyl-1,3-difenylurea
LEDER CCN(C(=O)N(CC)c1ccccc1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Centralit 1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C17H20N2O/c1-3-18(15-11-7-5-8-12-15)17(20)19(4-2)16-13-9-6-10-14-16/h5-14H,3-4H2,1-2H3
Formel vikt 268.1576
Procent renhet >95%