Läs mer
1,3-dietyl-2-tiobarbitursyra, 99 %
Produktkod. 10373712 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10373712 5 g Glasflaska 5g
10114480 50 g Glasflaska 50g
10095313 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10373712 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 171740050
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5217-47-0 | C8H12N2O2S | 200,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5217-47-0
Molekylformel C8H12N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 200.26
MDL-nummer MFCD00006676
InChI-nyckel SHBTUGJAKBRBBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diethyl-2-thiobarbituric acid, 1,3-diethylthiobarbituric acid, n,n'-diethylthiobarbituric acid, n,n'-diethyl-2-thiobarbituric acid, 1,3-diethyl-2-thioxodihydropyrimidine-4,6 1h,5h-dione, unii-bxb40m6a7w, 4,6 1h,5h-pyrimidinedione, 1,3-diethyldihydro-2-thioxo, barbituric acid, 1,3-diethyl-2-thio, bxb40m6a7w, 1,3-diethyldihydro-2-thioxopyrimidine-4,6 1h,5h-dione
PubChem CID 78890
IUPAC-namn 1,3-dietyl-2-sulfanyliden-1,3-diazinan-4,6-dion
LEDER CCN1C(=O)CC(=O)N(CC)C1=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Diethyl-2-thiobarbituric acid
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 105 °C till 109 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 24, IV, 1885
Formel vikt 200.25
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.