Läs mer
1,3-dietyl-2-tiourea, TRC
Produktkod. 30380801
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30380801 5 g
1 options
Produktkod. 30380801 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4452935G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Diethylthiourea
CAS 105-55-5
Molekylformel C5 H12 N2 S
Kvantitet 5 g
Synonym Urea, 1,3-diethyl-2-thio- (6CI,8CI), N,N'-Diethylthiourea, 1,3-Diethyl-2-thiourea, 1,3-Diethylthiourea, Accel EUR, Accelerator DETU, Accelerator EUR, Diethylthiourea, N,N'-Diethylthiocarbamide, NSC 3507, Nocceler EUR, Pennzone E, Rhenogran DETU, Robac DETU, Sanceler EUR, Thiate H, U 15030, N,N'-Diethylthiourea
InChI formel InChI=1S/C5H12N2S/c1-3-6-5(8)7-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,7,8)
LEDER CCNC(=S)NCC
IUPAC-namn 1,3-dietyltiourea
Molekylvikt (g/mol) 132.23
Formel vikt 132.0721