Läs mer
1,3-Dietyl-5-nitroso-6-aminouracil, TRC
Codice prodotto. 30386688
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
Codice prodotto. Kvantitet
30386688 100 mg
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30386688 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD444650100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material 1,3-Diethyl-5-nitroso-6-aminouracil
CAS 89073-60-9
Molekylformel C8 H12 N4 O3
Kvantitet 100 mg
Synonym 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-amino-1,3-diethyl-5-nitroso- (9CI, ACI), 6-Amino-1,3-diethyl-5-nitroso-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione (ACI), NSC 677517, 1,3-Diethyl-5-nitroso-6-aminouracil
InChI formel InChI=1S/C8H12N4O3/c1-3-11-6(9)5(10-15)7(13)12(4-2)8(11)14/h3-4,9H2,1-2H3
LEDER CCN1C(=C(N=O)C(=O)N(CC)C1=O)N
IUPAC-namn 6-amino-1,3-dietyl-5-nitrosopyrimidin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 212.21
Formel vikt 212.0909
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.