Läs mer
1,3-Dietyl-5-nitroso-6-aminouracil, TRC
Produktkod. 30386688
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30386688 100 mg
1 options
Produktkod. 30386688 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD444650100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Diethyl-5-nitroso-6-aminouracil
CAS 89073-60-9
Molekylformel C8 H12 N4 O3
Kvantitet 100 mg
Synonym 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-amino-1,3-diethyl-5-nitroso- (9CI, ACI), 6-Amino-1,3-diethyl-5-nitroso-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione (ACI), NSC 677517, 1,3-Diethyl-5-nitroso-6-aminouracil
InChI formel InChI=1S/C8H12N4O3/c1-3-11-6(9)5(10-15)7(13)12(4-2)8(11)14/h3-4,9H2,1-2H3
LEDER CCN1C(=C(N=O)C(=O)N(CC)C1=O)N
IUPAC-namn 6-amino-1,3-dietyl-5-nitrosopyrimidin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 212.21
Formel vikt 212.0909