Läs mer
1,3-Diethyl-6-aminouracil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Diethyl-6-aminouracil |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13N3O2/c1-3-10-6(9)5-7(12)11(4-2)8(10)13/h5H,3-4,9H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 183.1008 |