missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3-Diethylbenzene-2,4,5,6-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Diethylbenzene-2,4,5,6-D4 |
| CAS | 1219803-29-8 |
| Molekylformel | C10 D4 H10 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 1,3-Diethylbenzene-2,4,5,6-d4, m-Diethylbenzene-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H14/c1-3-9-6-5-7-10(4-2)8-9/h5-8 H,3-4H2,1-2H3/i5D,6 D,7 D,8 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(CC)c([2 H])c(CC)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,5-tetradeuterio-4,6-diethylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.2428 |
| Formel vikt | 138.1347 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?