Läs mer
1,3-Diethylbenzene, 97+%
Produktkod. 11375627
Change view
Kvantitet:
2 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
2ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11375627 2 mL 2ml
11365627 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11375627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043369.S0
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 141-93-5 | C10H14 | 134.222 g/mol
1,3-dietylbensen används som mellanprodukt och lösningsmedel. Det används också vid framställning av divinylbensen. Vidare används den vid pulverfri etsning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-93-5
Molekylformel C10H14
Molekylvikt (g/mol) 134.222
MDL-nummer MFCD00009260
InChI-nyckel AFZZYIJIWUTJFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-diethylbenzene, benzene, 1,3-diethyl, benzene, m-diethyl, m-ethylethylbenzene, unii-zm2x7i1g8y, zm2x7i1g8y, ethylated benzene, benzene, ethylated, meta-diethylbenzene, polyethylated benzene
PubChem CID 8864
IUPAC-namn 1,3-dietylbensen
LEDER CCC1=CC(=CC=C1)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Diethylbenzene
Färg Färglös
Densitet 0.86 g/mL
Kokpunkt 182°C
Flampunkt 55°C (131°F)
Analysprocentintervall >97%
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.496
Kvantitet 2 mL
UN-nummer UN2049
Löslighetsinformation Miscible with ethanol,benzene,carbon tetrachloride,ethyl ether and acetone. Immiscible with water and diethylbenzene.
Formel vikt 134.22
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.