Läs mer
1,3-Diethylbenzene-d14, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Diethylbenzene-D14 |
| CAS | 1219803-40-3 |
| Molekylformel | C10 D14 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 1,3-Di(ethyl-d5)benzene-2,4,5,6-d4, 1,3-Diethylbenzene-d14, 1,3-Diethylbenzene-D14, m-Diethylbenzene-d14 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H14/c1-3-9-6-5-7-10(4-2)8-9/h5-8 H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5 D,6 D,7 D,8 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,5-tetradeuterio-4,6-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.3044 |
| Formel vikt | 148.1974 g/mol |
| Visa mer |