Läs mer
1,3-dietylureum, TRC
Produktkod. 30381980
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30381980 500 mg
1 options
Produktkod. 30381980 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD476628500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Diethylurea
CAS 623-76-7
Molekylformel C5H12N2O
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H12N2O/c1-3-6-5(8)7-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,7,8)
LEDER CCNC(=O)NCC
IUPAC-namn 1,3-dietylurea
Molekylvikt (g/mol) 116.16
Formel vikt 116.095