Läs mer
1,3-Diethynylbenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Diethynylbenzene |
| CAS | 1785-61-1 |
| Molekylformel | C10H6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6/c1-3-9-6-5-7-10(4-2)8-9/h1-2,5-8H |
| LEDER | C#Cc1cccc(c1)C#C |
| IUPAC-namn | 1,3-diethynylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.15 |
| Formel vikt | 126.047 |