missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3-Difluoro-2-methylpropan-2-ol, 90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Difluoro-2-methylpropan-2-ol |
| CAS | 144521-63-1 |
| Molekylformel | C4H8FO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,3-Difluoro-2-methylpropan-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8F2O/c1-4(7,2-5)3-6/h7H,2-3H2,1H3 |
| LEDER | CC(O)(CF)CF |
| IUPAC-namn | 1,3-difluoro-2-methylpropan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.1 |
| Formel vikt | 110.0543 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?