Läs mer
1,3-Difluoro-2-nitrobenzene, 98%
Produktkod. 15412018
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15412018 1 g 1g
15432018 250 mg 250mg
15422018 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15412018 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55694.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 19064-24-5 | C6H3F2NO2 | 159.092 g/mol
1,3-Difluoro-2-nitrobensen, används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,3-Difluoro-2-nitrobensen, används som ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19064-24-5
Molekylformel C6H3F2NO2
Molekylvikt (g/mol) 159.092
MDL-nummer MFCD00192035
InChI-nyckel SSNCMIDZGFCTST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluoronitrobenzene, 1,3-difluoro-2-nitro-benzene, benzene, 1,3-difluoro-2-nitro, 2,6-difluoro nitrobenzene, pubchem4403, 1,3-difluoronitrobenzene, acmc-1buv1, 2,6-difluoro-nitrobenzene, 2,6-difluoro nitro benzene, 1,3-difluoro-2-nitrobenzen
PubChem CID 87922
IUPAC-namn 1,3-difluor-2-nitrobensen
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)[N+](=O)[O-])F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Difluoro-2-nitrobenzene
Smältpunkt 0 °C
Densitet 1.503
Kokpunkt 91°C to 92°C (11 mmHg)
Flampunkt 88°C (190°F)
Brytningsindex 1.494
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 159.09
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.