missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,3-Difluoro-2-propanol (Stabilized with NaF), TRC

Produktkod. 30378719
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30378719 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30378719 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4468302.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,3-Difluoro-2-propanol
CAS 453-13-4
Molekylformel C3 H6 F2 O
Kvantitet 2.5 g
Synonym 1,3-Difluoroisopropanol, 1,3-Difluoropropane-2-ol, NSC 21305, NSC 76034
InChI formel InChI=1S/C3H6F2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2
LEDER OC(CF)CF
IUPAC-namn 1,3-difluoropropan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 96.08
Formel vikt 96.0387
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.