Läs mer
1,3-Difluoro-5-nitrobenzene, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15446748
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15446748 1 g 1g
15456748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15446748 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60270.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2265-94-3
Molekylformel C6H3F2NO2
Molekylvikt (g/mol) 159.09
MDL-nummer MFCD00012142
InChI-nyckel AUQBBDWDLJSKMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluoronitrobenzene, benzene, 1,3-difluoro-5-nitro, 1,3-difluoro-5-nitro-benzene, 3,5-difluoro-1-nitrobenzene, 1-nitro-3,5-difluorobenzene, benzene, 1,3-difluoro-5-nitro-7ci,8ci,9ci, 3,5-difluoronitroben, pubchem2291, 3,5-difluornitrobenzene, acmc-1ck2x
PubChem CID 75272
IUPAC-namn 1,3-difluoro-5-nitrobenzene
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC(F)=CC(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Difluoro-5-nitrobenzene
Smältpunkt 17°C
Densitet 1.407
Kokpunkt 176°C to 177°C
Flampunkt 74°C (165°F)
Brytningsindex 1.499
Kvantitet 1 g
Formel vikt 159.09
Procent renhet 98%