Läs mer
1,3-difluoraceton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15418027
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15418027 1 g 1g
15428027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15418027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51145.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 453-14-5 | C3H4F2O | 94.061 g/mol
1,3-difluoraceton används som farmaceutisk intermediär och för kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 1,3-difluoraceton används som farmaceutisk
intermediär och för kemisk forskning.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 453-14-5
Molekylformel C3H4F2O
Molekylvikt (g/mol) 94.061
MDL-nummer MFCD07368665
InChI-nyckel HKIPCXRNASWFRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-difluoroacetone, 2-propanone, 1,3-difluoro, 1,3-difluoro-2-propanone, ch2f 2co, 1,3-bis fluoranyl propan-2-one, fluoromethyl ketone, sym-difluoroacetone, sgqdlibrbrwsp@, 1, 3-difluoroacetone, 1,3-difluoro acetone
PubChem CID 228397
IUPAC-namn 1,3-difluorpropan-2-on
LEDER C(C(=O)CF)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Difluoroacetone
Kokpunkt 101°C to 102°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2929
Formel vikt 94.06
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.