Läs mer
1,3-difluorbensen, 99 %
Produktkod. 11446987
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11446987 10 g 10g
11456987 50 g 50g
11466987 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11446987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14387.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 372-18-9 | C6H4F2 | 114,10 g/mol
Det används i den laserinducerade fluorensmatrisstudien av 1,3-difluorbensenradikalkatjon. Det används också syntes av 1,2,3-triazolinnehållande flukonazolanaloger.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används i den laserinducerade fluorensmatrisstudien av 1,3-difluorbensenradikalkatjon. Det används också syntes av 1,2,3-triazolinnehållande flukonazolanaloger.
Löslighet Lösligt i vatten vid 20
C 1,1g/°L.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 372-18-9
Molekylformel C6H4F2
Molekylvikt (g/mol) 114.10
MDL-nummer MFCD00000327
InChI-nyckel UEMGWPRHOOEKTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-difluorobenzene, benzene, 1,3-difluoro, benzene, m-difluoro, 2,4-difluorobenzene, meta-difluorobenzene, 1,3-difluoro benzene, unii-vo3c26woc2, 1,3-difluorbenzol, vo3c26woc2, 1,3difluorobenzene
PubChem CID 9741
ChEBI CHEBI:38584
IUPAC-namn 1,3-difluorbensen
LEDER FC1=CC(F)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Difluorobenzene
Smältpunkt -59°C
Densitet 1.16
Kokpunkt 82°C to 83°C
Flampunkt 2°C (36°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.438
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1904537
Löslighetsinformation Soluble in water at 20°C 1.1g/L.
Formel vikt 114.09
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Difluorobenzene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Difluorobenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.