Läs mer
1,3-Dihydro-1-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-2H-benzimidazol-2-one, TRC
Produktkod. 30371106
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30371106 5 g
1 options
Produktkod. 30371106 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4471155G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
CAS 2147-83-3
Molekylformel C12 H13 N3 O
Kvantitet 5 g
Synonym 1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Droperidol Imp. A (EP)
InChI formel InChI=1S/C12H13N3O/c16-12-14-10-3-1-2-4-11(10)15(12)9-5-7-13-8-6-9/h1-5,13H,6-8H2,(H,14,16)
LEDER O=C1Nc2ccccc2N1C3=CCNCC3
IUPAC-namn 3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-benzimidazol-2-one
Molekylvikt (g/mol) 215.25
Formel vikt 215.1059