Läs mer
1,3-Dihydro-1,3-dioxo-5-Isobenzofurancarboxylic Acid 2-Ethylhexyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic Acid |
| CAS | 26597-44-4 |
| Molekylformel | C17H20O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,3-Dihydro-1,3-Dioxo-5-Isobenzofurancarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20O5/c1-3-5-6-11(4-2)10-21-15(18)12-7-8-13-14(9-12)17(20)22-16(13)19/h7-9,11H,3-6,10H2,1-2H3 |
| LEDER | O=C1OC(C2=CC(C(OCC(CC)CCCC)=O)=CC=C21)=O |
| IUPAC-namn | 2-ethylhexyl 1,3-dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.34 |
| Formel vikt | 304.13 |