Läs mer
1,3-Dihydro-1,3-dioxo-5-isobensofurankarboxylsyra fenylmetylester, TRC
Produktkod. 30376906
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30376906 25 mg
1 options
Produktkod. 30376906 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45018525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic Acid Phenylmethyl Ester
CAS 29638-13-9
Molekylformel C16H10O5
Kvantitet 25 mg
Synonym 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid, Cyclic 1,2-Anhydride, Benzyl Ester
InChI formel InChI=1S/C16H10O5/c17-14(20-9-10-4-2-1-3-5-10)11-6-7-12-13(8-11)16(19)21-15(12)18/h1-8H,9H2
LEDER O=C(OCc1ccccc1)c2ccc3C(=O)OC(=O)c3c2
IUPAC-namn Bensyl 1,3-dioxo-2-bensofuran-5-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 282.25
Formel vikt 282.0528