Läs mer
1,3-Dihydro-1-(5-methyl-2-thienyl)-2H-benzimidazol-2-one, Mikromol™
Beskrivning
1,3-Dihydro-1-(5-methyl-2-thienyl)-2H-benzimidazol-2-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dihydro-1-(5-methyl-2-thienyl)-2H-benzimidazol-2-one |
| CAS | 1319722-10-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,3-Dihydro-1-(5-methyl-2-thienyl)-2H-benzimidazol-2-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H10 N2 O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1,3-Dihydro-1-(5-methyl-2-thienyl)-2H-benzimidazol-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2OS/c1-8-6-7-11(16-8)14-10-5-3-2-4-9(10)13-12(14)15/h2-7H,1H3,(H,13,15) |
| LEDER | Cc1ccc(s1)N2C(=O)Nc3ccccc23 |
| IUPAC-namn | 3-(5-methylthiophen-2-yl)-1H-benzimidazol-2-one |
| Visa mer |