Läs mer
1,3-Dihydro-2-oxo-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-3H-1,5-benzodiazepine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dihydro-2-oxo-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-3H-1,5-benzodiazepine |
| CAS | 1391053-73-8 |
| Molekylformel | C14H18N4O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N4O/c1-17-6-8-18(9-7-17)13-10-14(19)16-12-5-3-2-4-11(12)15-13/h2-5H,6-10H2,1H3,(H,16,19) |
| LEDER | CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3NC(=O)C2 |
| IUPAC-namn | 4-(4-methylpiperazin-1-yl)-1,3-dihydro-1,5-benzodiazepin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.32 |
| Formel vikt | 258.1481 |