Läs mer
1,3-Dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Mikromol™
Produktkod. 30049193
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049193 25 mg
17953686 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30049193 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0107.070025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1,3-Dihydro-2H-benzimidazol-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dihydro-2H-benzimidazol-2-one
CAS 615-16-7
Analyt- eller komponentnamn 1,3-Dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H6 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Lansoprazole Imp. D (EP), Rabeprazole Sodium Imp. K (EP), Rabeprazole Imp. K (EP), 2H-Benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-, 2-Benzimidazolinone (6CI,7CI,8CI), 1,3-Dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-one, 1,3-Dihydrobenzimidazol-2-one, 1H-Benzimidazol-2(3H)-one, 1H-Benzo[d]imidazol-2(3H)-one, 2(3H)-Benzimidazolone, 2(3H)-Oxobenzimidazole, 2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole, 2-Benzimidazolol, 2-Benzimidazolone, 2-Hydroxybenzimidazole, N,N'-(1,2-Phenyleneurea), NSC 10383, NSC 178108, Urea, N,N'-(1,2-phenylene)-, o-Phenyleneurea, Lansoprazole Impurity D, Rabeprazole Sodium Impurity K, Rabeprazole Impurity K
InChI formel InChI=1S/C7H6N2O/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
LEDER O=C1Nc2ccccc2N1
IUPAC-namn 1,3-dihydrobenzimidazol-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 134.14
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 134,048 g/mol