Läs mer
1,3-Dihydro-2H-indol-2-one, LoGiCal
Produktkod. 30461979
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461979 10 mg
1 options
Produktkod. 30461979 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0006.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Indolinone
CAS 59-48-3
Analyt- eller komponentnamn 2-Indolinone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H7 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Diclofenac Sodium Imp. E (EP), Diclofenac Imp. E (EP), 1,3-Dihydro-2H-indol-2-one, 2-Indolinone (7CI,8CI), Oxindole (6CI), 1,3-Dihydroindol-2-one, 2-Indolone, 2-Oxindole, 2-Oxo-2,3-dihydroindole, 2-Oxoindole, 2-Oxoindoline, Indol-2(3H)-one, Indoline-2-one, NSC 274863, Oxindol, Diclofenac Sodium Impurity E, Diclofenac Impurity E
InChI formel InChI=1S/C8H7NO/c10-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9-8/h1-4H,5H2,(H,9,10)
Lösningstyp Neat
LEDER O=C1Cc2ccccc2N1
IUPAC-namn 1,3-dihydroindol-2-ett
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 133.15
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 133.0528 g/mol