Läs mer
1,3-Dihydro-2H-indol-2-one, Mikromol™
Beskrivning
1,3-Dihydro-2H-indol-2-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Indolinone |
| CAS | 59-48-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Indolinone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H7 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Diclofenac Sodium Imp. E (EP), Diclofenac Imp. E (EP), 1,3-Dihydro-2H-indol-2-one, 2-Indolinone (7CI,8CI), Oxindole (6CI), 1,3-Dihydroindol-2-one, 2-Indolone, 2-Oxindole, 2-Oxo-2,3-dihydroindole, 2-Oxoindole, 2-Oxoindoline, Indol-2(3H)-one, Indoline-2-one, NSC 274863, Oxindol, Diclofenac Sodium Impurity E, Diclofenac Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO/c10-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9-8/h1-4H,5H2,(H,9,10) |
| LEDER | O=C1Cc2ccccc2N1 |
| IUPAC-namn | 1,3-dihydroindol-2-ett |
| Visa mer |