Läs mer
1,3-Dihydro-6-(4-methoxyphenyl)-1-methyl-2H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dihydro-6-(4-methoxyphenyl)-1-methyl-2H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one |
| CAS | 1797883-57-8 |
| Molekylformel | C14H13N3O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N3O2/c1-17-12-7-10(8-15-13(12)16-14(17)18)9-3-5-11(19-2)6-4-9/h3-8H,1-2H3,(H,15,16,18) |
| LEDER | COc1ccc(cc1)c2cnc3NC(=O)N(C)c3c2 |
| IUPAC-namn | 6-(4-methoxyphenyl)-1-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 255.27 |
| Formel vikt | 255.1008 |