Läs mer
1,3-Dihydro-N-nitro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-carboximidothioic acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dihydro-N-nitro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-carboximidothioic acid Methyl Ester |
| CAS | 138149-96-9 |
| Molekylformel | C10H7N3O4S |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7N3O4S/c1-18-10(11-13(16)17)12-8(14)6-4-2-3-5-7(6)9(12)15/h2-5H,1H3 |
| LEDER | O=C1C=2C=CC=CC2C(=O)N1C(=NN(=O)=O)SC |
| IUPAC-namn | methyl N-nitro-1,3-dioxoisoindoline-2-carbimidothioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 265.25 |
| Formel vikt | 265.02 |