Läs mer
1,3-Dihydroxyaceton-dimer, 97 %
Produktkod. 11462257
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462257 50 g 50g
11472257 250 g 250g
11452257 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14189.18
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 62147-49-3 | C3H6O3 | 90,08 g/mol
1,3-dihydroxiacetondimer används som ett katalytiskt medel och petrokemisk tillsats. Det används också som byggsten i organisk syntes. Vidare fungerar det som ett reagens i nukleofila eller elektrofila trekolskomponenter i olika reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,3-dihydroxiacetondimer används som katalytiskt medel och petrokemisk tillsats. Det används också som byggsten i organisk syntes. Vidare fungerar det som ett reagens i nukleofila eller elektrofila trekolskomponenter i olika reaktioner.
Löslighet
Löslig i etanol, etyleter, aceton. Något lösligt i vatten. Olösligt i ligroin.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62147-49-3
Molekylformel C3H6O3
Molekylvikt (g/mol) 90.08
MDL-nummer MFCD00051019
InChI-nyckel RXKJFZQQPQGTFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dihydroxyacetone dimer, 1,3-dihydroxypropan-2-one dimer, 2,5-bis hydroxymethyl-1,4-dioxane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol, dihydroxyacetone dimer, 2,5-dihydroxydioxane-2,5-dimethanol, 1,4-dioxane-2,5-dimethanol, 2,5-dihydroxy, acmc-20aoav, pubchem4073
PubChem CID 4180364
LEDER OCC(=O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dihydroxyacetone dimer
Smältpunkt ∼75 °C till 82 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 112910
Merck Index 14,3182
Löslighetsinformation Löslig i etanol, etyleter, aceton. Lätt löslig i vatten. Olöslig i ligroin.
IUPAC-namn 2,5-bis(hydroximetyl)-1,4-dioxan-2,5-diol
Formel vikt 180.16
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Dihydroxyacetone dimer
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dihydroxyacetonedimer
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.