Läs mer
1,3-dihydroxiacetondimer, Thermo Scientific™
Produktkod. 15493339
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15493339 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15493339 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60592.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.03 SEK
    345.65 SEK / 5g
    Save 39.38 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 62147-49-3 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
1,3-dihydroxiacetondimer används främst som ingrediens i solfria solbränningsprodukter. Det är ett vattenfast hudfärgämne som används för att mörka ljusa eller opigmenterade hudområden som påverkas av vitiligo, ärr eller andra orsaker.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Användningsområden
1,3-dihydroxiacetondimer används främst som ingrediens i solfria solbränningsprodukter. Det är ett vattenfast hudfärgämne som används för att mörka ljusa eller opigmenterade hudområden som påverkas av vitiligo, ärr eller andra orsaker.
Solubili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dihydroxyacetone dimer
Smältpunkt 75 °C till 80 °C
CAS 62147-49-3
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver
Molekylformel C3H6O3
MDL-nummer MFCD00051019
Merck Index 14,3182
Synonym 1,3-dihydroxyacetone dimer, 1,3-dihydroxypropan-2-one dimer, 2,5-bis hydroxymethyl-1,4-dioxane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol, dihydroxyacetone dimer, 2,5-dihydroxydioxane-2,5-dimethanol, 1,4-dioxane-2,5-dimethanol, 2,5-dihydroxy, acmc-20aoav, pubchem4073
Löslighetsinformation Löslig i dimetylsulfoxid, metanol och vatten.
InChI-nyckel RXKJFZQQPQGTFL-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCC(=O)CO
IUPAC-namn 2,5-bis(hydroximetyl)-1,4-dioxan-2,5-diol
Molekylvikt (g/mol) 90.08
PubChem CID 4180364
Formel vikt 180.16
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.