Läs mer
1,3-Dihydroxyacetone Dimer, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dihydroxyacetone Dimer |
| CAS | 26776-70-5 |
| Molekylformel | C6H12O6 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,3-Dihydroxyacetone Dimer, Dihydroxyacetone Dimer |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-5(9)3-12-6(10,2-8)4-11-5/h7-10H,1-4H2 |
| LEDER | OC1(CO)COC(CO)(O)CO1-OCC(CO)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.16 |