Läs mer
1,3-Dihydroxybensen (Resorcinol), Mikromol™
Produktkod. 18013960
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18013960 250 mg
1 options
Produktkod. 18013960 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0294.010250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1,3-Dihydroxybensen (Resorcinol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Resorcinol (1,3-Benzenediol)
CAS 108-46-3
Analyt- eller komponentnamn Resorcinol (1,3-Benzenediol)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H6 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Fluorescein Sodium Imp. A (EP), Fluorescein Imp. A (EP), Hexylresorcinol Imp. B (EP), Hymecromone Imp. A (EP), Resorcinol, 1,3-Dihydroxybenzene, 1,3-Benzenediol, Resorcinol (8CI), 1,3-Phenylenediol, 3-Hydroxyphenol, C.I. 76505, C.I. Developer 4, C.I. Oxidation Base 31, Developer O, Developer R, Developer RS, Durafur Developer G, Fouramine RS, Fourrine 79, Fourrine EW, NSC 1571, Nako TGG, Pelagol Grey RS, Pelagol RS, RS 11H, RS 11L, Redimix 401RAP60, Reso, Resorcin, Resorcinol 80, Rezorsine, Rodol RS, m-Benzenediol, m-Dihydroxybenzene, m-Hydroquinone, m-Hydroxyphenol, m-Phenylenediol, m-Resorcinol, Fluorescein Sodium Impurity A, Hexylresorcinol Impurity B, Hymecromone Impurity A, Fluorescein Impurity A
InChI formel InChI=1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
LEDER Oc1cccc(O)c1
IUPAC-namn Bensen-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 110.11
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 110,0368 g/mol