Läs mer
1,3-Dihydroxynaftalen, 98 %
Produktkod. 11423338
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423338 1 g 1g
11433338 5 g 5g
11443338 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423338 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17739.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 132-86-5 | C10H8O2 | 160,172 g/mol
Den används i naftoresorcinoltestet för uronsyror av Tollens och Rorive, en blå färg kan extraheras med etanol efter uppvärmning av uronsyror med naftoresorcinol i saltsyra. Det används också som reagens för olika medicinska tester. Det kan också användas som ett fläcktestreagens för glycerat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Den används i naftoresorcinoltestet för uronsyror av Tollens och Rorive, en blå färg kan extraheras med etanol efter uppvärmning av uronsyror med naftoresorcinol i saltsyra. Det används också som reagens för olika medicinska tester. Det kan också användas som ett fläcktestreagens för glycerat.
Löslighet Löslig i
etanol (50 mg/ml) och vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och baser. Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132-86-5
Molekylformel C10H8O2
MDL-nummer MFCD00003965
InChI-nyckel XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-naphthalenediol, 1,3-dihydroxynaphthalene, naphthoresorcinol, naphthoresoucinol, 3-hydroxybenzocyclohexadien-1-one, naphthoresorcin, ccris 7896, unii-5x457yew8y, acmc-1bvwb, naphthalenediol-1,3
PubChem CID 8601
IUPAC-namn naftalen-1,3-diol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dihydroxynaphthalene
Smältpunkt 123°C to 126°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2044002
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,6396
Löslighetsinformation Soluble in ethanol (50mg/ml),and water.
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=C2O)O
Molekylvikt (g/mol) 160.172
Formel vikt 160.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.