Läs mer
1,3-Dihydroxynaftalen, 99+%
Produktkod. 10498710 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10498710 5 g Glasflaska 5g
10573331 1 g Glasflaska 1g
11984671 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10498710 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 163340050
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 132-86-5 | C10H8O2 | 160,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132-86-5
Molekylformel C10H8O2
Molekylvikt (g/mol) 160.17
InChI-nyckel XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-naphthalenediol, 1,3-dihydroxynaphthalene, naphthoresorcinol, naphthoresoucinol, 3-hydroxybenzocyclohexadien-1-one, naphthoresorcin, ccris 7896, unii-5x457yew8y, acmc-1bvwb, naphthalenediol-1,3
PubChem CID 8601
IUPAC-namn naftalen-1,3-diol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=C2O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Dihydroxynaphthalene
Smältpunkt 123,0 °C till 126,0 °C
Färg Brun till orange-rosa
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C10H6(OH)2
Kvantitet 5 g
Beilstein 06,978
Merck Index 15,6481
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig i alkohol och eter, löslig i etanol och dietyleter, lätt löslig i aceton, bensen och ligroin
Formel vikt 160.17
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.