Läs mer
1,3-Dihydroxynaftalen, 99+%
Product Code. 11984671 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
11984671 25 g Glasflaska 25g
10573331 1 g Glasflaska 1g
10498710 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11984671 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 163340250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Add to basket
CAS: 132-86-5 | C10H8O2 | 160,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 132-86-5
Molekylformel C10H8O2
Molekylvikt (g/mol) 160.17
InChI-nyckel XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-naphthalenediol, 1,3-dihydroxynaphthalene, naphthoresorcinol, naphthoresoucinol, 3-hydroxybenzocyclohexadien-1-one, naphthoresorcin, ccris 7896, unii-5x457yew8y, acmc-1bvwb, naphthalenediol-1,3
PubChem CID 8601
IUPAC-namn naftalen-1,3-diol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=C2O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 1, 3-Dihydroxynaphthalene
Smältpunkt 123,0 °C till 126,0 °C
Färg Brun till orange-rosa
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C10H6(OH)2
Kvantitet 25 g
Beilstein 06,978
Merck Index 15,6481
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig i alkohol och eter, löslig i etanol och dietyleter, lätt löslig i aceton, bensen och ligroin
Formel vikt 160.17
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,3-Dihydroxynaphthalene
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Naphthalenediol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.