Läs mer
1,3-Diiminoisoindoline, TRC
Produktkod. 30387547
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30387547 250 mg
30376489 2.5 g
30377678 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30387547 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD455198250MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3468-11-9
Molekylformel C8H7N3
Molekylvikt (g/mol) 145.17
LEDER N=C1NC(=N)c2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Diiminoisoindoline
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H7N3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H,(H3,9,10,11)
Formel vikt 145.064