Läs mer
1,3-Diiodobensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Diiodobenzene |
| CAS | 626-00-6 |
| Molekylformel | C6H4I2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | m-Diiodobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4I2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H |
| LEDER | IC1=CC=CC(I)=C1 |
| IUPAC-namn | 1,3-diiodobensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 329.9 |
| Formel vikt | 329.84 |