Läs mer
1,3-Diiodobensen, TRC
Product Code. 30382124
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
Product Code. Kvantitet
30382124 10 g
1 options
Product Code. 30382124 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD45571010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 1,3-Diiodobenzene
CAS 626-00-6
Molekylformel C6H4I2
Kvantitet 10 g
Synonym m-Diiodobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H4I2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
LEDER IC1=CC=CC(I)=C1
IUPAC-namn 1,3-diiodobensen
Molekylvikt (g/mol) 329.9
Formel vikt 329.84