Läs mer
1,3-Diiodopropane, 98+%, stab. with copper
Produktkod. 11483314
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11483314
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10616.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 627-31-6 | C3H6I2 | 295.89 g/mol
1,3-dijodpropan används som reagens för organisk syntes. 1,3-dijodpropan är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,3-dijodpropan används som reagens för organisk syntes. 1,3-dijodpropan är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Stabil, men ljuskänslig - förvara i mörker. Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 627-31-6
Molekylformel C3H6I2
Molekylvikt (g/mol) 295.89
MDL-nummer MFCD00001097
InChI-nyckel AAAXMNYUNVCMCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylene diiodide, propane, 1,3-diiodo, trimethylene iodide, propane,3-diiodo, pubchem3858, 1,3-bis iodanyl propane, acmc-1av5p, 4-01-00-00228 beilstein handbook reference, 1,3-diiodopropane, contains copper as stabilizer
PubChem CID 12314
IUPAC-namn 1,3-dijodpropan
LEDER C(CI)CI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Diiodopropane
Namnnotering Stabilized with copper
Smältpunkt -20°C
Densitet 2.565
Kokpunkt 224°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.6415
Kvantitet 50 g
Beilstein 1731117
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 295.89
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.