Läs mer
1,3-Diiodopropan, 98+%, stabilisator. med koppar
Produktkod. 11493314
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493314 250 g 250g
11483314 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11493314 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10616.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 627-31-6 | C3H6I2 | 295,89 g/mol
1,3-dijodpropan används som reagens för organisk syntes. 1,3-dijodpropan är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,3-dijodpropan används som reagens för organisk syntes. 1,3-dijodpropan är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Stabil, men ljuskänslig - förvara i mörker. Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 627-31-6
Molekylformel C3H6I2
Molekylvikt (g/mol) 295.89
MDL-nummer MFCD00001097
InChI-nyckel AAAXMNYUNVCMCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylene diiodide, propane, 1,3-diiodo, trimethylene iodide, propane,3-diiodo, pubchem3858, 1,3-bis iodanyl propane, acmc-1av5p, 4-01-00-00228 beilstein handbook reference, 1,3-diiodopropane, contains copper as stabilizer
PubChem CID 12314
IUPAC-namn 1,3-dijodpropan
LEDER C(CI)CI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Diiodopropane
Namnnotering Stabilized with copper
Smältpunkt -20°C
Densitet 2.565
Kokpunkt 224°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.6415
Kvantitet 250 g
Beilstein 1731117
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 295.89
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Diiodopropane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Diiodopropane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.