Läs mer
1,3-Diisopropenylbenzen, TRC
Produktkod. 30007537
Change view
Kvantitet:
5 mL
Produktkod. Kvantitet
30007537 5 mL
1 options
Produktkod. 30007537 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD6791405ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Diisopropenylbenzene
CAS 3748-13-8
Molekylformel C12H14
Kvantitet 5 mL
InChI formel InChI=1S/C12H14/c1-9(2)11-6-5-7-12(8-11)10(3)4/h5-8H,1,3H2,2,4H3
LEDER C=C(C)C1=CC(=CC=C1)C(=C)C
IUPAC-namn 1,3-diisopropenylbensen
Molekylvikt (g/mol) 158.24
Formel vikt 158.1096