Läs mer
1,3-diisopropylbensen, 96 %
Produktkod. 11466756
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466756 50 g 50g
11476756 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11466756 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23904.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 99-62-7 | C12H18 | 162,276 g/mol
1,3-diisopropylbensen användes vid syntesen av bensen-1,3,5-trifosfonsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,3-diisopropylbensen användes vid syntes av bensen-1,3,5-trifosfonsyra.
Löslighet Lösligt i vatten
4,33 mg/L vid 25 °C.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibelt material är starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-62-7
Molekylformel C12H18
Molekylvikt (g/mol) 162.276
MDL-nummer MFCD00008889
InChI-nyckel UNEATYXSUBPPKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diisopropylbenzene, m-diisopropylbenzene, benzene, 1,3-bis 1-methylethyl, benzene, m-diisopropyl, m-diisopropylbenzol, 1,3-bis 1-methylethyl benzene, 3-isopropylcumene, unii-482vxw192e, meta-diisopropylbenzene, chembl31352
PubChem CID 7450
IUPAC-namn 1,3-di(propan-2-yl)bensen
LEDER CC(C)C1=CC(=CC=C1)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Diisopropylbenzene
Smältpunkt -63 °C
Densitet 0.856
Kokpunkt 204 °C
Flampunkt 76 °C (170 °F)
Brytningsindex 1.489
Kvantitet 50 g
Beilstein 1905828
Löslighetsinformation Löslig i vatten 4,33 mg/L vid 25 °C.
Formel vikt 162.27
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.