Läs mer
1,3-Diisopropylimidazolium chloride, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10413355 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1g; Glass bottle
Produktkod.
10413355 1g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10413355 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 382430010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Diisopropylimidazolium chloride
CAS 139143-09-2
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg White to Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H17ClN2
MDL-nummer MFCD03840577
Kvantitet 1 g
Synonym 1,3-diisopropylimidazolium chloride, 1,3-di-i-propylimidazolium chloride, 1,3-diisopropyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1,3-diisopropylimidazol-1-ium chloride, diic, acmc-20ap45, n,n'-isopropyl imidazolium chloride, 1h-imidazolium,1,3-bis 1-methylethyl-, chloride 1:1, n,n inverted exclamation marka-isopropyl imidazolium chloride
InChI-nyckel DOFXKPAOJLLPII-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Cl-].CC(C)N1C=C[N+](=C1)C(C)C
IUPAC-namn 1,3-bis(propan-2-yl)-1H-imidazol-3-ium chloride
Molekylvikt (g/mol) 188.70
PubChem CID 11229242
Formel vikt 188.7
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Crystalline Powder