Läs mer
1,3-Diisopropylimidazoliumklorid, 97+%
Produktkod. 11352999
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11352999 5 g 5g
11342999 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352999 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27798.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 139143-09-2 | C9H17ClN2 | 188,70 g/mol
Ligand för ruteniumkatalyserad grönare amidbindningsbildning genom dehydrogenativ koppling av aminer och alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer Ligand för ruteniumkatalyserad grönare amidbindning genom
dehydrogenativ koppling av aminer och alkoholer.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139143-09-2
Molekylformel C9H17ClN2
Molekylvikt (g/mol) 188.70
MDL-nummer MFCD03840577
InChI-nyckel DOFXKPAOJLLPII-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,3-diisopropylimidazolium chloride, 1,3-di-i-propylimidazolium chloride, 1,3-diisopropyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1,3-diisopropylimidazol-1-ium chloride, diic, acmc-20ap45, n,n'-isopropyl imidazolium chloride, 1h-imidazolium,1,3-bis 1-methylethyl-, chloride 1:1, n,n inverted exclamation marka-isopropyl imidazolium chloride
PubChem CID 11229242
IUPAC-namn 1,3-di(propan-2-yl)imidazol-l-ium;klorid
LEDER [Cl-].CC(C)N1C=C[N+](=C1)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Diisopropylimidazolium chloride
Smältpunkt 182 °C till 186 °C
Kvantitet 5 g
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 188.69
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.