Läs mer
1,3-Diisopropylurea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Diisopropylurea |
| CAS | 4128-37-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7 H16 N2 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Diptocarpamidine, N,N'-Bis(1-methylethyl)urea, N,N'-Diisopropylurea, NSC 112719 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N2O/c1-5(2)8-7(10)9-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H2,8,9,10) |
| LEDER | CC(C)NC(=O)NC(C)C |
| IUPAC-namn | 1,3-di(propan-2-yl)urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.21 |
| Visa mer |