Läs mer
1,3-Dimesitylimidazolium chloride, 95%
Produktkod. 11411820
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11411820 1 g 1g
11421820 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11411820 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27535.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 141556-45-8 | C21H25ClN2 | 340.90 g/mol
Används som fosfinfri ligand i olika metallkatalyserade kopplingsreaktioner, ofta med fördelaktiga resultat i svåra fall. För användning i den Pd-katalyserade korskopplingen av aryl Grignards med arylklorider (Kumada-reaktion). Många exempel har registrerats på användningen av NHC-ligander i Suzuki-kopplingsreaktionen, till exempel med användning av 1,3-dimesitylimidazol-2-yliden, vid kopplingen av arylboronsyror med relativt oreaktiva arylklorider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Används som fosfinfri ligand i olika metallkatalyserade kopplingsreaktioner, ofta med fördelaktiga resultat i svåra fall. För användning i den Pd-katalyserade korskopplingen av aryl Grignards med arylklorider (Kumada-reaktion). Många exempel har registrerats på användningen av NHC-ligander i Suzuki-kopplingsreaktionen, till exempel med användning av 1,3-dimesitylimidazol-2-yliden, vid kopplingen av arylboronsyror med relativt oreaktiva arylklorider.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141556-45-8
Molekylformel C21H25ClN2
Molekylvikt (g/mol) 340.90
MDL-nummer MFCD02684541
InChI-nyckel OTOSIXGMLYKKOW-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl imidazolium chloride, 1,3-dimesityl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1,3-dimesitylimidazolium chloride, 1,3-bis mesityl imidazolium chloride, imes.hcl, 1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl imidazoliumchloride, 1,3-2,4,6-trimethylphenyl imidazolium chloride, 1,3-bis-2,4,6-trimethylphenyl-1h-imidazolium chloride, 1,3-bis-2,4,6-trimethyl-phenyl-3h-imidazol-1-ium chloride, 1,3-dihydro-1,3-dimesityl-2h-imidazol-2-ylidene monohydrochloride
PubChem CID 2734211
IUPAC-namn 1,3-bis(2,4,6-trimetylfenyl)imidazol-1-ium;klorid
LEDER [Cl-].CC1=CC(C)=C(N2C=C[N+](=C2)C2=C(C)C=C(C)C=C2C)C(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dimesitylimidazolium chloride
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 340.89
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.