Läs mer
1,3-Dimethoxy-d6-benzene, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dimethoxybenzene-D6 (dimethoxy-D6) |
| CAS | 16469-85-5 |
| Molekylformel | C8 D6 H4 O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Benzene, 1,3-di(methoxy-d3)- (9 CI), Benzene, m-di(methoxy-d3)- (8 CI), 1,3-Dimethoxybenzene-D6 (dimethoxy-D6), 1,3-Dimethoxybenzene-d6, 3-Methoxyanisole-d6, 3-(Methoxy-d3)phenyl methyl-d3 ether, Resorcinol di(methyl-d3) ether, m-Dimethoxybenzene-d6, m-Methoxyanisole-d6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6 H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1cccc(OC([2 H])([2 H])[2 H])c1 |
| IUPAC-namn | 1,3-bis(trideuteriomethoxy)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.201 |
| Formel vikt | 144.106 g/mol |
| Visa mer |